Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13420.RR 13420.VD
13420.RREA 1220 EUR
13420.RR 13420.VD
Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Teller, Dicke 3.175 mm (0.125 in)
Silver
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈83.3g/5x5cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647