Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12190.GT
12190.GV
12190.IA
12190.1X
12190.GTEA
118
EUR
12190.GT
12190.GV
12190.IA
12190.1X
Silber ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Silver
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |