Silber ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, hart, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12126.FI 12126.GH 12126.HP
12126.FIEA 80 EUR
12126.FI 12126.GH 12126.HP
Silber ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, hart, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Silver
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.6g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647