Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11437.FF
11437.FI
11437.GH
11437.FFEA
99.6
EUR
11437.FF
11437.FI
11437.GH
Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈13g/25x25mm, Temper: spring hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |