Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11436.09 11436.18 11436.30
11436.09EA 86.5 EUR
11436.09 11436.18 11436.30
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Perlen 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647