Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 1-3 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11405.09
11405.18
11405.30
11405.09EA
83.3
EUR
11405.09
11405.18
11405.30
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 1-3 µm
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: S.A. min 0.25m2/g
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 961,9 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |