Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11356.BP 11356.BS
11356.BPEA 180 EUR
11356.BP 11356.BS
Silber ≥99,9985% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, Ø 12.5 mm (0.492 in)
Silver
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈12.87g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647