Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -120 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00781.06 00781.14
00781.06EA 96.6 EUR
00781.06 00781.14
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -120 mesh
Silver
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 961,9 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III