Kupfer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
357456-100G
357456-500G
SIAL357456-100GEA
96.1
EUR
SIAL357456-100G
SIAL357456-500G
Kupfer, Pulver, Sigma-Aldrich®
Copper
Formel:
Cu Siedepunkt: 2567 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1083.4 °C Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-Nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III |