Gold, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
373184-3.2G 373184-800MG
SIAL373184-3.2GEA 1160 EUR
SIAL373184-3.2G SIAL373184-800MG
Gold, Sigma-Aldrich®
Gold
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526