Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0,5-0,8 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44636.03 44636.06 44636.MD
44636.03EA 322 EUR
44636.03 44636.06 44636.MD
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 0,5-0,8 µm
Gold
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.45-0.70m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526