Gold ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.007 mm (0.00028 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44139.FF 44139.FI
44139.FFEA 392 EUR
44139.FF 44139.FI
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.007 mm (0.00028 in)
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526