Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43071.GH
43071.FF
43071.FI
43071.GHEA
2750
EUR
43071.GH
43071.FF
43071.FI
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Gold
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈0.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Molekulargewicht: 196.97 g/mol Siedepunkt: 2800 Schmelzpunkt: 1063 Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...