Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 3,0-5,5 µm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

42674.03 42674.06
42674.03EA 322 EUR
42674.03 42674.06
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 3,0-5,5 µm
Gold

Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.05-0.30m2/g MDL No.: MFCD00003436

Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR