Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40931.FF 40931.FI 40931.GH
40931.FFEA 520 EUR
40931.FF 40931.FI 40931.GH
Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Gold
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Wire Cloth, 100x100mm ~4.9g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526