Gold ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40442.KG 40442.KJ
40442.KGEA 209 EUR
40442.KG 40442.KJ
Gold ≥99,995% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Gold
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.49g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Electronics, vapor deposition
Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526