Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14727.G1 14727.G5 14727.G9
14727.G1EA 89.8 EUR
14727.G1 14727.G5 14727.G9
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526