Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14722.FF 14722.FI 14722.GH
14722.FFEA 964 EUR
14722.FF 14722.FI 14722.GH
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526