Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14174.KG 14174.KJ
14174.KGEA 1140 EUR
14174.KG 14174.KJ
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.35-3.60g/slug, approx. weight - may differ Appearance: Gold Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526