Gold ≥99,95% (Metall-Basis), semisphärische Granalien ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12233.03 12233.06 12233.14
12233.03EA 322 EUR
12233.03 12233.06 12233.14
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), semisphärische Granalien ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526