Gold ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11390.FF 11390.FI 11390.GH
11390.FFEA 964 EUR
11390.FF 11390.FI 11390.GH
Gold ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.9975+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Molekulargewicht: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Schmelzpunkt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526