Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10612.03
10612.06
10612.03EA
332
EUR
10612.03
10612.06
Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion®
Gold
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1063 °C Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |