Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Spritzer
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00722.03 00722.06
00722.03EA 322 EUR
00722.03 00722.06
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Spritzer
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526