Samarium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 208 EUR
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samarium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formel: Sm
Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1076.85 °C
Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498