Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke ≤ 12 mm (0.47 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00609.09 00609.18
00609.09EA 110 EUR
00609.09 00609.18
Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke ≤ 12 mm (0.47 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formel: Sm
Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1076.85 °C
Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498