Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00295.14
00295.22
00295.14EA
158
EUR
00295.14
00295.22
Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Barren
Samarium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-19-9
Physical Form: Packaged in air stable poly bottle
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011233
Formel:
Sm Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1076.85 °C Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011233 CAS-Nummer: 7440-19-9 EINECS: 231-128-7 Merck Index: 12,08498 |