Neodym ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44051.DJ 44051.DM 44051.HF
44051.DJEA 415 EUR
44051.DJ 44051.DM 44051.HF
Neodym ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Neodymium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-00-8 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.22g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formel: Nd
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011130
CAS-Nummer: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3