Europium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44545.HF
44545.DJ
44545.HFEA
468
EUR
44545.HF
44545.DJ
Europium ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 9.52 mm (0.375 in)
Europium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-53-1
Molecular Formula: Packaged in mineral oil
Physical Form: ≈0.37g/mm, Cast rod, diameter approximate
Appearance: Silver/gray
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00010992
Formel:
Eu Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010992 CAS-Nummer: 7440-53-1 EINECS: 231-161-7 UN-Nummer: 3208 ADR: 4.3,II |