Europium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10175.FF 10175.FI
10175.FFEA 375 EUR
10175.FF 10175.FI
Europium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Europium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Physical Form: ≈0.82g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992
Formel: Eu
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010992
CAS-Nummer: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
UN-Nummer: 3208
ADR: 4.3,II