Dysprosium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40286.DJ
40286.HF
40286.DJEA
1250
EUR
40286.DJ
40286.HF
Dysprosium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dysprosium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈1.1g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Dy Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS-Nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 |