Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Packaged under argon.
12382.FF
12382.FI
12382.FFEA
298
EUR
12382.FF
12382.FI
Dysprosium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Dysprosium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7429-91-6
Physical Form: ≈0.53g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Gray
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00010982
Formel:
Dy Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS-Nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 UN-Nummer: 3178 ADR: 4.1,III |