Iod, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
451045-25G 451045-5G
SIAL451045-25GEA 295 EUR
SIAL451045-25G SIAL451045-5G
Iod, Sigma-Aldrich®
Iod
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036