Iod, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

229695-100G 229695-20G
SIAL229695-100GEA 482 EUR
SIAL229695-100G SIAL229695-20G
Iod, Sigma-Aldrich®
Iod
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR