Iod
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
7935.1 7935.2
ROTH7935.1EA 150 EUR
ROTH7935.1 ROTH7935.2
Iod
Iod
Formel: I₂
Molekulargewicht: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Schmelzpunkt: 114
Dichte: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN-Nummer: 3495
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05036