Schwefel, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
213292-10G 213292-250G 213292-50G
SIAL213292-10GEA 62.6 EUR
SIAL213292-10G SIAL213292-250G SIAL213292-50G
Schwefel, Sigma-Aldrich®
Schwefel
Formel: S
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN-Nummer: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059