Schwefel
Lieferant: Roth Carl
Achtung
9304.1 9304.2 9304.5
ROTH9304.1EA 22.5 EUR
ROTH9304.1 ROTH9304.2 ROTH9304.5
Schwefel
Schwefel
Formel: S
Siedepunkt: 445 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN-Nummer: 1350
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,09059