Bismut 99.5%, Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
318091000 318095000
ACRO318091000EA 65.8 EUR
ACRO318091000 ACRO318095000
Bismut 99.5%, Pulver -100 mesh
Bismut
Formel: Bi
Schmelzpunkt: 271 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %