Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 11 mm (0.43 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41534.14 41534.22 41534.36
41534.14EA 96 EUR
41534.14 41534.22 41534.36
Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 11 mm (0.43 in)
Bismut
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈9.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Molekulargewicht: 208.98 g/mol
Siedepunkt: 1490
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297