Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Nadeln
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41485.22 41485.36 41485.A3
41485.22EA 83.8 EUR
41485.22 41485.36 41485.A3
Bismut ≥99,99% (Metall-Basis), Nadeln
Bismut
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formel: Bi
Siedepunkt: 1490 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 271…272 °C
Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134033
CAS-Nummer: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297