Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43234.GH 43234.HP 43234.FI
43234.GHEA 105 EUR
43234.GH 43234.HP 43234.FI
Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Zinn
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587