Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43233.GH 43233.HP 43233.FI
43233.GHEA 89.4 EUR
43233.GH 43233.HP 43233.FI
Zinn ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Zinn
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587