Zinn ≥98,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41604.CL 41604.VA 41604.VE
41604.CLEA 456 EUR
41604.CL 41604.VA 41604.VE
Zinn ≥98,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Zinn
Purity: 98.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈8.2g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587