Zinn ≥99,5%, moosig ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39640.18 39640.30
39640.18EA 45.6 EUR
39640.18 39640.30
Zinn ≥99,5%, moosig ACS
Zinn
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-31-5 Density: 7.310G/CC Odour: Odourless Melting Point: 231.9 deg C Boiling Point: 2270 deg C MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587