Zinn ≥99,5%, Granulat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
36691.22 36691.36
36691.22EA 65.5 EUR
36691.22 36691.36
Zinn ≥99,5%, Granulat ACS
Zinn
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587