Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14148.BU
14148.BY
14148.BUEA
137
EUR
14148.BU
14148.BY
Zinn ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Zinn
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈9.23g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |