Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11907.G1
11907.G5
11907.G9
11907.G1EA
37.1
EUR
11907.G1
11907.G5
11907.G9
Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Zinn
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-31-5
Physical Form: ≈0.36g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 23-141-8 Merck Index: 12,09587 |