Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11905.BW 11905.CB 11905.CD
11905.BWEA 48.8 EUR
11905.BW 11905.CB 11905.CD
Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zinn
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈5.72g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587