Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11904.BU 11904.BY 11904.CC
11904.BUEA 62.4 EUR
11904.BU 11904.BY 11904.CC
Zinn ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Zinn
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈22.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Merck Index: 12,09587