Zinn ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10378.22
10378.36
10378.22EA
58.6
EUR
10378.22
10378.36
Zinn ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Zinn
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-31-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00133862
Formel:
Sn Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 232 °C Dichte: 7.31 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133862 CAS-Nummer: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Merck Index: 12,09587 |