Zinn ≥99,85% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00941.22 00941.36
00941.22EA 79.6 EUR
00941.22 00941.36
Zinn ≥99,85% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III